Tisk…
5-Nitro-DL-tryptophan
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIB6251-1G BIB6251-250MG BIB6251-500MG
APOSBIB6251-1GEA 8270 CZK
APOSBIB6251-1G APOSBIB6251-250MG APOSBIB6251-500MG
5-Nitro-DL-tryptophan
5-Nitro-DL-tryptophan
Vzorec: C₁₁H₁₁N₃O₄
Bod tání: 270…272 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02683872
CAS číslo: 6525-46-8