Tisk…
4-Nitrophenyl-β-D-mannopyranoside
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIB6133-100MG BIB6133-1G BIB6133-250MG
APOSBIB6133-100MGEA 5590 CZK
APOSBIB6133-100MG APOSBIB6133-1G APOSBIB6133-250MG
4-Nitrophenyl-β-D-mannopyranoside
4-Nitrophenyl-β-D-mannopyranoside
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301,249 g/mol
Bod tání: 207 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00067650
CAS číslo: 35599-02-1
EINECS: 252-633-9