4-Nitrophenyl-α-D-maltohexaoside
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIB6130-1G
BIB6130-250MG
BIB6130-500MG
APOSBIB6130-1GEA
20470
CZK
APOSBIB6130-1G
APOSBIB6130-250MG
APOSBIB6130-500MG
4-Nitrophenyl-α-D-maltohexaoside
4-Nitrophenyl-α-D-maltohexaoside
Storage Temperature:
Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00065704 CAS číslo: 74173-30-1 |