Tisk…
4-Nitrophenyl-β-D-lactopyranoside
Dodavatel: Apollo Scientific
BIB6128-1G BIB6128-500MG
APOSBIB6128-1GEA 27440 CZK
APOSBIB6128-1G APOSBIB6128-500MG
4-Nitrophenyl-β-D-lactopyranoside
4-Nitrophenyl-β-D-lactopyranoside
Vzorec: C₁₈H₂₅NO₁₃
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00069843
CAS číslo: 4419-94-7