Tisk…
2-Naphthyl caprylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIB6122-1G BIB6122-500MG
APOSBIB6122-1GEA 7670 CZK
APOSBIB6122-1G APOSBIB6122-500MG
2-Naphthyl caprylate
2-Naphthyl caprylate
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00046465
CAS číslo: 10251-17-9