Tisk…
6-Methyl-DL-tryptophan
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIB6113-1G
APOSBIB6113-1GEA 18350 CZK
APOSBIB6113-1G
6-Methyl-DL-tryptophan
6-Methyl-DL-tryptophan
Bod tání: 290 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00022772
CAS číslo: 2280-85-5