Tisk…
1-O-Methyl-β-D-glucuronic acid sodium salt
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl β-D-glucuronate Sodium salt
BIB6106-1G BIB6106-500MG BIB6106-5G
APOSBIB6106-1GEA 6020 CZK
APOSBIB6106-1G APOSBIB6106-500MG APOSBIB6106-5G
1-O-Methyl-β-D-glucuronic acid sodium salt
1-O-Methyl-β-D-glucuronic acid sodium salt
Vzorec: C₇H₁₁O₇·Na
Bod tání: 270…273 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00083405
CAS číslo: 134253-42-2