5-Methoxy-L-tryptophan
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIB6103-1G
BIB6103-100MG
BIB6103-250MG
APOSBIB6103-1GEA
4800
CZK
APOSBIB6103-1G
APOSBIB6103-100MG
APOSBIB6103-250MG
5-Methoxy-L-tryptophan
Vzorec:
C₁₂H₁₄N₂O₃ Bod tání: 253 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD01074513 CAS číslo: 25197-96-0 |