Tisk…
6-Methoxyindole-3-acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIB6101-1G BIB6101-500MG BIB6101-2.5G
APOSBIB6101-1GEA 2110 CZK
APOSBIB6101-1G APOSBIB6101-500MG APOSBIB6101-2.5G
6-Methoxyindole-3-acetic acid
6-Methoxyindole-3-acetic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₃
Bod tání: 163…165 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01548400
CAS číslo: 103986-22-7