Tisk…
5-Iodo-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Purple β-D-gal
BIB6084-100MG BIB6084-500MG BIB6084-250MG
APOSBIB6084-100MGEA 3310 CZK
APOSBIB6084-100MG APOSBIB6084-500MG APOSBIB6084-250MG
5-Iodo-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
5-Iodo-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
Vzorec: C₁₄H₁₆INO₆
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00798400
CAS číslo: 36473-36-6