Tisk…
3-Indolyl butyrate
Dodavatel: Apollo Scientific
BIB6080-5G BIB6080-10G BIB6080-25G
APOSBIB6080-5GEA 12010 CZK
APOSBIB6080-5G APOSBIB6080-10G APOSBIB6080-25G
3-Indolyl butyrate
3-Indolyl butyrate
Vzorec: C₁₂H₁₃NO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00022718
CAS číslo: 4346-15-0