Tisk…
Indole-3-acetyl-L-valine
Dodavatel: Apollo Scientific
BIB6077-1G BIB6077-500MG
APOSBIB6077-1GEA 5960 CZK
APOSBIB6077-1G APOSBIB6077-500MG
Indole-3-acetyl-L-valine
Indole-3-acetyl-L-valine
Vzorec: C₁₅H₁₈N₂O₃
Bod tání: 196…199 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00075402
CAS číslo: 57105-42-7