Tisk…
5-Hydroxytryptophol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(2-Hydroxyethyl)-1H-indol-5-ol
BIB6072-1G BIB6072-250MG
APOSBIB6072-1GEA 8270 CZK
APOSBIB6072-1G APOSBIB6072-250MG
5-Hydroxytryptophol
5-Hydroxytryptophol
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,1998 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00047197
CAS číslo: 154-02-9