Tisk…
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucuronic acid, sodium salt
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIB6070-1G BIB6070-5G BIB6070-500MG
APOSBIB6070-1GEA 13560 CZK
APOSBIB6070-1G APOSBIB6070-5G APOSBIB6070-500MG
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucuronic acid, sodium salt
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucuronic acid, sodium salt
Vzorec: C₁₅H₁₄NO₇·Na
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD02683911
CAS číslo: 207728-71-0