Tisk…
D-Glucuronic acid, sodium salt monohydrate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Sodium D-glucuronate
BIB6055-100G BIB6055-250G BIB6055-500G
APOSBIB6055-100GEA 3480 CZK
APOSBIB6055-100G APOSBIB6055-250G APOSBIB6055-500G
D-Glucuronic acid, sodium salt monohydrate
D-Glucuronic acid, sodium salt monohydrate
Vzorec: C₆H₉O₇·Na·H₂O
MW: 234.137 g/mol
Bod tání: 138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151051
CAS číslo: 14984-34-0
EINECS: 239-065-7