Tisk…
5-Chloro-DL-tryptophan
Dodavatel: Apollo Scientific
BIB6032-2.5G BIB6032-500MG
APOSBIB6032-2.5GEA 21490 CZK
APOSBIB6032-2.5G APOSBIB6032-500MG
5-Chloro-DL-tryptophan
5-Chloro-DL-tryptophan
Vzorec: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Bod tání: 278…279 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01074499
CAS číslo: 154-07-4