Tisk…
5-Chloro-6-methoxyindole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIB6030-1G BIB6030-250MG
APOSBIB6030-1GEA 4370 CZK
APOSBIB6030-1G APOSBIB6030-250MG
5-Chloro-6-methoxyindole
5-Chloro-6-methoxyindole
Vzorec: C₉H₈ClNO
Bod tání: 109…110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04972054
CAS číslo: 90721-60-1