Tisk…
5-Bromo-3-indolyl caprylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIB6011-500MG
APOSBIB6011-500MGEA 4140 CZK
APOSBIB6011-500MG
5-Bromo-3-indolyl caprylate
5-Bromo-3-indolyl caprylate
Vzorec: C₁₆H₂₀BrNO₂
MW: 338,239 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD02683904
CAS číslo: 133950-69-3