Tisk…
5-Benzyloxyindole-3-acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIB6002-10G BIB6002-5G BIB6002-1G
APOSBIB6002-10GEA 30190 CZK
APOSBIB6002-10G APOSBIB6002-5G APOSBIB6002-1G
5-Benzyloxyindole-3-acetic acid
5-Benzyloxyindole-3-acetic acid
Vzorec: C₁₇H₁₅NO₃
MW: 281.306 g/mol
Bod tání: 148…152 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00022750
CAS číslo: 4382-53-0