Tisk…
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl N-acetyl-β-D-galactosaminide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIB1741-100MG BIB1741-1G BIB1741-250MG
APOSBIB1741-100MGEA 2980 CZK
APOSBIB1741-100MG APOSBIB1741-1G APOSBIB1741-250MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl N-acetyl-β-D-galactosaminide
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl N-acetyl-β-D-galactosaminide
Vzorec: C₁₆H₁₈BrClN₂O₆
Bod tání: 220 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00083260
CAS číslo: 129572-48-1