Tisk…
L-Proline 7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide salt
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: L-Proline-AMC.HBr
BIB1444-100MG BIB1444-250MG BIB1444-50MG
APOSBIB1444-100MGEA 2480 CZK
APOSBIB1444-100MG APOSBIB1444-250MG APOSBIB1444-50MG
L-Proline 7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide salt
L-Proline 7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide salt
Vzorec: C₁₅H₁₆N₂O₃·BrH
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00213795
CAS číslo: 115388-93-7