Tisk…
4-Nitrophenyl α-D-xylopyranoside
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIB1435-100MG BIB1435-250MG BIB1435-50MG
APOSBIB1435-100MGEA 2900 CZK
APOSBIB1435-100MG APOSBIB1435-250MG APOSBIB1435-50MG
4-Nitrophenyl α-D-xylopyranoside
4-Nitrophenyl α-D-xylopyranoside
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₇
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00067649
CAS číslo: 10238-28-5
EINECS: 233-572-7