Tisk…
1-Naphthyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIB1425-250MG BIB1425-500MG
APOSBIB1425-250MGEA 4370 CZK
APOSBIB1425-250MG APOSBIB1425-500MG
1-Naphthyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
1-Naphthyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
Vzorec: C₁₈H₂₁NO₆
MW: 347.362 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00051151
CAS číslo: 10329-98-3