Tisk…
6-Fluoro-3-indolyl β-D-galactopyranoside
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIB1420-25MG BIB1420-50MG BIB1420-100MG
APOSBIB1420-25MGEA 10750 CZK
APOSBIB1420-25MG APOSBIB1420-50MG APOSBIB1420-100MG
6-Fluoro-3-indolyl β-D-galactopyranoside
6-Fluoro-3-indolyl β-D-galactopyranoside
Vzorec: C₁₄H₁₆FNO₆
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00798396
CAS číslo: 207727-11-5