Tisk…
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Magenta-phos
BIB1419-1G BIB1419-250MG BIB1419-5G
APOSBIB1419-1GEA 6220 CZK
APOSBIB1419-1G APOSBIB1419-250MG APOSBIB1419-5G
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt
Vzorec: C₈H₄BrClNO₄P·2Na
MW: 370,432 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01311741
CAS číslo: 404366-59-2