Tisk…
6-Chloro-3-indolyl β-D-glucopyranoside
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIB1412-1G BIB1412-500MG BIB1412-5G
APOSBIB1412-1GEA 3740 CZK
APOSBIB1412-1G APOSBIB1412-500MG APOSBIB1412-5G
6-Chloro-3-indolyl β-D-glucopyranoside
6-Chloro-3-indolyl β-D-glucopyranoside
Vzorec: C₁₄H₁₆ClNO₆
MW: 329,733 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00467206
CAS číslo: 159954-28-6