Tisk…
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl nonanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIB1403-250MG BIB1403-500MG
APOSBIB1403-250MGEA 7610 CZK
APOSBIB1403-250MG APOSBIB1403-500MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl nonanoate
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl nonanoate
Vzorec: C₁₇H₂₁BrClNO₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD02683900
CAS číslo: 133950-77-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III