bromfenolová modř sodná sůl
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Bromophenol blue sodium, Sodium α-(3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadienylidene)-α-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)toluenesulphonate, Sodium 2,6-dibromo-4-(3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)phenolate, Bromophenol blue water soluble, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-dibromophenol] S,S-dioxide sodium salt
BIB1230-25G
BIB1230-5G
APOSBIB1230-25GEA
2070
CZK
APOSBIB1230-25G
APOSBIB1230-5G
bromfenolová modř sodná sůl
bromfenolová modř sodná sůl
Vzorec:
C₁₉H₉Br₄NaO₅S MW: 691,95 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013793 CAS číslo: 62625-28-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...