6-Bromo-2-naphthyl-β-D-galactopyranoside
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Bromo-2-naphthyl b-D-galactoside, 6-Bromo-2-naphthyl β-D-galactopyranoside
BIB1201-1G
BIB1201-500MG
APOSBIB1201-1GEA
3310
CZK
APOSBIB1201-1G
APOSBIB1201-500MG
6-Bromo-2-naphthyl-β-D-galactopyranoside
6-Bromo-2-naphthyl-β-D-galactopyranoside
Vzorec:
C₁₆H₁₇BrO₆ MW: 385.207 g/mol Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00064182 CAS číslo: 15572-30-2 |