Tisk…
5-Bromo-4-chloro-(1H-indol-3-yl) butanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Bromo-4-chloro-(1H-indol-3-yl) butyrate
BIB1174-100MG BIB1174-1G BIB1174-250MG
APOSBIB1174-100MGEA 2690 CZK
APOSBIB1174-100MG APOSBIB1174-1G APOSBIB1174-250MG
5-Bromo-4-chloro-(1H-indol-3-yl) butanoate
5-Bromo-4-chloro-(1H-indol-3-yl) butanoate
Vzorec: C₁₂H₁₁BrClNO₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00083261
CAS číslo: 129541-43-1