Arachidoyl-DL-carnitine chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIA4018-250MG
BIA4018-100MG
APOSBIA4018-250MGEA
21100
CZK
APOSBIA4018-250MG
APOSBIA4018-100MG
Arachidoyl-DL-carnitine chloride
Arachidoyl-DL-carnitine chloride
Vzorec:
C₂₇H₄₆NO₄·Cl Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00274384 CAS číslo: 149116-07-4 |