5-Amino-DL-tryptophan
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIA4013-250MG
BIA4013-100MG
BIA4013-500MG
APOSBIA4013-250MGEA
8700
CZK
APOSBIA4013-250MG
APOSBIA4013-100MG
APOSBIA4013-500MG
5-Amino-DL-tryptophan
5-Amino-DL-tryptophan
Vzorec:
C₁₁H₁₃N₃O₂ MW: 219,24 g/mol Bod tání: 270 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD02683918 CAS číslo: 6383-69-3 |