Tisk…
15-Acetyl-deoxynivalenol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 15ADON, 15-Acetyl Deoxynivalenol, 15-O-Acetyl-4-deoxynivalenol, 15-acetyl don, 15-Acetoxy-3α,7α-dihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, 15-Acetoxy-3-α,7-α-dihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, 15-acetyldeoxynivalenol
BIA2302-1MG BIA2302-5MG
APOSBIA2302-1MGEA 10350 CZK
APOSBIA2302-1MG APOSBIA2302-5MG
15-Acetyl-deoxynivalenol 99%
15-Acetyl-deoxynivalenol
From Fusarium, mycotoxin, protein synthesis inhibitor
Vzorec: C₁₇H₂₂O₇
Bod tání: 185…187 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00083218
CAS číslo: 88337-96-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II