Tisk…
Polyethylenglykol 6000, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: PEG 6,000, PEG 6000
26610.290EA 1180 CZK
26610.290 26610.360 26610.460
Polyethylenglykol 6000, GPR RECTAPUR®
Polyethylenglykol 6000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 6000 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01779614
CAS číslo: 25322-68-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Average molecular weight 5400 - 7000
Hydroxyl value 17 - 21
pH (5%) 4,5 - 7,5
Heavy metals (as Pb) max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) max. 0.1%
Water max. 1.0%
Solidification point 55 - 61°C