Tisk…
Polyethylenglykol 300, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: PEG 300
26605.290EA 1680 CZK
26605.290 26605.360
Polyethylenglykol 300, GPR RECTAPUR®
Polyethylenglykol 300
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 300
Bod vzplanutí: 220
MDL Number: MFCD00081839
CAS číslo: 25322-68-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Hydroxyl value 356 - 394
pH (5%) 5,0 - 7,0
Viscosity (20°C) 80,0-105,0 mPa.s
Heavy metals (as Pb) max 5 ppm
Ignition residue (SO4) max 0.1 %
Water max 0.5%