Paladium 5% on carbon, powder Type 490
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H33217.09
H33217.18
H33217.09EA
28830
CZK
H33217.09
H33217.18
Paladium 5% on carbon, powder Type 490
Palladium
Vzorec:
Pd MW: 106.420 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011167 CAS číslo: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 UN: 1325 ADR: 4.1 III |