Tisk…
CO2 inkubátory, řada ICO
Dodavatel: MEMMERT
ICO50 ICO105 ICO150 ICO240
390-0985EA 152950 CZK
390-0985 390-0986 390-0987 390-0988
CO2 inkubátory, řada ICO
Inkubátory Inkubátory CO₂
CO₂ Inkubátory řady ICO mají bezešvou komoru se zaoblenými rohy z nerezové oceli bez dalších instalací, čímž je usnadněno důkladné čištění. Jednotky mají dva displeje - TwinDISPLAY s USB portem pro nahrávání programů, čtení záznamů, ochraně zařízení prostřednictvím funkce uživatelského ID, zařízení mají také ethernetové rozhraní a záznamník s možností ukládat záznamy po dobu 10 let. Veškeré parametry lze nastavit přímo na ovládacím panelu ControlCOCKPIT nebo prostřednictvím software AtmoCONTROL způsobem „táhni a pusť“ (drag and drop) . Ovládací panel se záložní baterií (volitelná možnost):More Product Information
Objednat
Produktová specifikace
Model ICO50 ICO105 ICO150 ICO240
Environmentally Preferable
Temperature fluctuation (time) ±0,1 °C @ 37 °C ±0,1 °C @ 37 °C ±0,1 °C @ 37 °C ±0,1 °C @ 37 °C
Temperature variation (spatial) ±0,3 °C @ 37 °C ±0,3 °C @ 37 °C ±0,3 °C @ 37 °C ±0,3 °C @ 37 °C
Čas obnovení po 30 sekundách otevření dveří při 37 °C 3 min 4 min 5 min 6 min
Kapacita 56 L 107 L 156 L 241 L
Uživatelný objem 19,67 L 43,01 L 69,89 L 118,85 L
Typ proudění Nucená cirkulace vzduchu Nucená cirkulace vzduchu Nucená cirkulace vzduchu Nucená cirkulace vzduchu
Čas obnovení CO₂ po 30 vteřinovém otevření dveří v 5 Vol.% CO₂ - 6 min 8 min 9 min
Shelves supplied (max.) 0 (5) 0 (6) 0 (10) 0 (12)
Max. load per shelf 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg
Maximální kapacita komory 75 kg 90 kg 120 kg 140 kg
Vnitřní ŠxHxV 400×330×425 mm 560×400×480 mm 560×400×700 mm 600×500×810 mm
Ext. W×D×H 559×521×791 mm 719×591×846 mm 719×591×1066 mm 759×691×1176 mm
Spotřeba energie 60 Wh/h at 37 °C 60 Wh/h at 37 °C 80 Wh/h at 37 °C 85 Wh/h at 37 °C
Nominální spotřeba energie 1000 W 1500 W 2000 W 2000 W
Úroveň hluku 50 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A)
Rozsah teplot Okolní +5...50 °C Okolní +5...50 °C Okolní +5...50 °C Okolní +5...50 °C
Weight 55 kg 75 kg 90 kg 110 kg