Tisk…
Terpineol, mixture of isomers ≥80.0%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
87072.290EA 2810 CZK
87072.290 87072.320
Terpineol, mixture of isomers ≥80.0%, GPR RECTAPUR®
Terpineol, mixture of isomers
Vzorec: C₁₀H₁₈O
MDL Number: MFCD00166983
CAS číslo: 8000-41-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC, area%) (isomers) min 80,0%
Identification (IR) passes test
Density (20/4) 0,932 - 0,936