Tisk…
Kyselina trichloroctová (ledová) 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: TCA
OR8372-1KG OR8372-250G OR8372-5KG
APOSOR8372-1KGEA 3940 CZK
APOSOR8372-1KG APOSOR8372-250G APOSOR8372-5KG
Kyselina trichloroctová (ledová) 99%
Kyselina trichloroctová (ledová)
Vzorec: Cl₃CCOOH
MW: 163.39
Bod varu: 196 °C
Bod tání: 52…58 °C
Hustota: 1.62g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004177
CAS číslo: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 1839
ADR: 8 II
Merck Index: 13,09700