Tisk…
2-Methyl-5-isopropylaniline (synthetic) ≥94% (by GC)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 5-Isopropyl-2-methylaniline, 2-Amino-p-cymene, 5-Isopropyl-o-toluidine
248790010 248790050 248790250
ACRO248790010EA 3430 CZK
ACRO248790010 ACRO248790050 ACRO248790250
2-Methyl-5-isopropylaniline (synthetic) ≥94% (by GC)
2-Methyl-5-isopropylaniline
Vzorec: C₁₀H₁₅N
Hustota: 0,95 g/cm³
MDL Number: MFCD00044503
CAS číslo: 2051-53-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to brown liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5350 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
Water ≤2.5 %
GC ≥94 %