Tisk…
Poly(caprolactone), M.W. ~80000
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: PCL
178301000 178305000
ACRO178301000EA 2400 CZK
ACRO178301000 ACRO178305000
Poly(caprolactone), M.W. ~80000
Poly(caprolactone)
Vzorec: (C₆H₁₀O₂)n
MW: 114,1400 g/mol
Bod tání: 60 °C
MDL Number: MFCD00084404
CAS číslo: 24980-41-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Beads
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Molecular weight 80000 to 85000 g/mol