Tisk…
Fisetin
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3,7,3',4'-Tetrahydroxyflavone
119150010 119150050
ACRO119150010EA 5120 CZK
ACRO119150010 ACRO119150050
Fisetin
Fisetin
Vzorec: C₁₅H₁₀O₆
MW: 286.24 g/mol
Bod tání: >330 °C
MDL Number: MFCD00006829
CAS číslo: 528-48-3
EINECS: 208-434-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to amber to dark green Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
HPLC ≥90.0 %