Tisk…
Styrene ≥99.5% stabilizovaný, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Stabilization: Inhibited with tert-butylcatechol 10 - 15 ppm
85999.180EA 422 CZK
85999.180 85999.290 85999.320 85999.460
Styrene ≥99.5% stabilizovaný, GPR RECTAPUR®
Styrene
Vzorec: C₈H₈
MW: 104,15 g/mol
MDL Number: MFCD00008612
CAS číslo: 100-42-5
UN: 2055
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC) min 99,5%
Identity (IR) Passes test
Appearance clear liquid
Density (d 20°C/4°C) 0,905 - 0,907
Stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol 10 - 15 ppm