Maximalizujte ochranu vzorků a bezpečnost uživatelů s důrazem na ochranu, komfort a praktičnost.
- Technologie SmartFlow Plus technology automaticky vyrovnává výkon motorů duálního dmychadla pro zachování patřičných průtoků vzduchu při kompenzaci na stav zatížení ochrannými filtry HEPA
- Jedinečný systém DAVe Plus (Digital Airflow Verification - digitální ověření proudění vzduchu) validuje ochranu monitorováním rychlostí proudění vzduchu nezávislými tlakovými senzory, které detekují a hlásí veškeré změny v prostorách výfuku
- Jednoduše použitelný , individuální grafický displej
- Smart Clean Plus je v provedení s plně otevíratelným předním zavěšeným oknem umožňujícím přístup k nekorodujícímu pracovnímu prostoru z nerezové oceli jakosti 304, umožňujícímu snadný přístup k čištění/dezinfikování pracovního prostoru, včetně zadní stěny
- Výška motorizovaného otevření rámu 200 mm pro optimalizovanou použitelnost a efektivitu s bateriovým jištěním jako standard k umožnění zavření v případě výpadku napájení
- Skleněné boční stěny/okna zajišťují dostatečně prosvětlený pracovní prostor, energeticky efektivní LED světla zajišťují zlepšenou viditelnost ve skříni
Biologické bezpečnostní skříně Herasafe 2025 třídy II poskytují spolehlivý výkon s vynikající přesností pro širokou škálu aplikací vyžadujících zaručenou bezpečnost pro produkt, personál a životní prostředí. Robustní konstrukce a vynikající ergonomický design jsou kombinovány s autonomními bezpečnostními funkcemi a snadno srozumitelným rozhraním, které vždy poskytuje jasnou indikaci stavu. Možnost modelů s integrovaným programovatelným příčným UV dezinfekčním systémem. UV světla jsou instalována na obou bočních stěnách, aby osvětlila celou pracovní plochu bez zanechání stínů. To zajišťuje důkladnou dezinfekci celé komory pro maximální ochranu vzorku.
Pracovní výška předního okna: 200 mm
Certifikace: Independently tested and certified to EN 12469 standard for Class II biological safety cabinets by TÜV Nord.