Tisk…
Kyselina propiónová ≥99.7%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Propanoic acid
87062.180EA 363 CZK
87062.180 87062.260 87062.290 87062.320 87062.460 87062.550
Kyselina propiónová ≥99.7%, GPR RECTAPUR®
Kyselina propiónová
Vzorec: C₃H₆O₂
Bod varu: 140…142 °C
Bod vzplanutí: 54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002756
CAS číslo: 79-09-4
UN: 3463
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC) min 99.0%
Identity (IR) passes test
Density (d 20°C/4°C) 0,993 – 0,994
Water (KF) max 0.30%
Appearance clear liquid