Tisk…
benzylchlorid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: (Chloromethyl)benzene, Chlorophenylmethane, α-Chlorotoluene
87103.290EA 1220 CZK
87103.290 87103.180 87103.320 87103.460
benzylchlorid ≥99%, GPR RECTAPUR®
benzylchlorid
Vzorec: (C₆H₅)CH₂Cl
MW: 126.59
Bod varu: 179.3
Bod tání: -41.2
Bod vzplanutí: 52
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000889
CAS číslo: 100-44-7
UN: 1738
ADR: 6.1 (8) II
Merck Index: 13,01131
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC, area%) ≥ 99%
Appearance: Clear colourless to pale yellow liquid Passes test
Density (20 °C) 1,097 - 1,101
Acidity ≤ 0,002 meq/g
Non-volatile matter ≤ 0,05 %