Tisk…
Anizol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
87106.180EA 859 CZK
87106.180 87106.260 87106.290 87106.320 87106.460
Anizol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Anisole
Vzorec: C₇H₈O
MW: 108,14 g/mol
Bod vzplanutí: 52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008354
CAS číslo: 100-66-3
UN: 2222
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay ≥ 99 %
Appearance Clear colourless liquid
Odour Characteristic
Density (20/4) 0,992 - 0,994