Tisk…
Pryskyřice pro multimodální ionexovou chromatografii (IEX), laboratorní kolona, J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX™
Dodavatel: Avantor
6061-07EA 9470 CZK
6061-07 6061-25
Pryskyřice pro multimodální ionexovou chromatografii (IEX), laboratorní kolona, J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX™
Kolony chromatografické
Pryskyřice pro multimodální ionexovou chromatografii (IEX) J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX™ slouží jako pryskyřice pro silnou kationtovou výměnu s vylepšenou selektivitou pro vynikající separaci v chromatografických aplikacích.
Médium pro multimodální katexovou chromatografii BAKERBOND® PolyCSX™, s patentovanou povrchovou chemií kombinující silnou kationtovou výměnu s místy slabé kationtové a aniontové výměny, využívá svou jedinečnou selektivitu k umožnění vyššího výkonu purifikace v širokém spektru biofarmaceutik.
Pryskyřici pro ionexovou chromatografii BAKERBOND® PolyCSX™, navrženou aMore Product Information