Tisk…
Pryskyřice pro multimodální ionexovou chromatografii (IEX), laboratorní kolona, J.T.Baker® BAKERBOND® PolyQUAT™
Dodavatel: Avantor
6065-07EA 9470 CZK
6065-07 6065-25
Pryskyřice pro multimodální ionexovou chromatografii (IEX), laboratorní kolona, J.T.Baker® BAKERBOND® PolyQUAT™
Kolony chromatografické
Pryskyřice pro multimodální ionexovou chromatografii (IEX) J.T.Baker® BAKERBOND® PolyQUAT™ slouží jako pryskyřice pro silnou aniontovou výměnu s vylepšenou selektivitou pro vynikající separaci v chromatografických aplikacích.
Médium pro multimodální katexovou chromatografii BAKERBOND® PolyQUAT™, s patentovanou povrchovou chemií kombinující silnou aniontovou výměnu s místy slabé aniontové výměny a hydrofilitu, využívá svou jedinečnou selektivitu k umožnění vyššího výkonu purifikace v širokém spektru biofarmaceutik.
Pryskyřici pro ionexovou chromatografii BAKERBOND® PolyQUAT™, navrženou a vyrobenou podle vysokých standardů zavedených pro chemikálie naší značky J.T.Baker®, je možné pro zvýšení separační síly chromatografických kroků použít v kombinaci s jinými pryskyřicemi J.T.Baker® BAKERBOND®.
Informace pro objednávání: K dispozici v příhodných baleních po 5 kusech, 1ml a 5ml laboratorní kolony navržené pro přímé připojení k mnoha oblíbeným chromatografickým přístrojům, včetně GE ÄKTA™ a Bio-Rad NGC™. Velká balení (50 ml, 100 ml, 500 ml, 1 l a 5 l) naleznete v tabulce Doplňkové produkty v objednávkovém formuláři.