ITIC-F, Organic Photovoltaics (OPV) reagent
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H66664.MC
H66664.MD
H66664.ME
H66664.MCEA
21010
CZK
H66664.MC
H66664.MD
H66664.ME
ITIC-F, Organic Photovoltaics (OPV) reagent
ITIC-F
Vzorec:
C₉₄H₇₈F₄N₄O₂S₄ |
CAS číslo:
2097998-59-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance (Color) | Black |
Form | Flake or threadlike |
Bandgap energy | 1,55 ± 0,02 eV |